Läs mer
Pentafluorfenyl-4-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10451694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10102894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62026DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 921938-83-2
Molekylformel C15H9F5N2O3
Molekylvikt (g/mol) 360.24
MDL-nummer MFCD09817508
InChI-nyckel WEFDLXWSZQWZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229652
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 4-metyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-karboxylat
LEDER CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 3,4-dihydro-4-methyl-7-pentafluorophenoxy carbonyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
Formel vikt 360.24
Procent renhet 97%