Läs mer
Pentafluorfenyl 4-morfolinobensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10695125
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695125 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10537634 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10695125 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC17426DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 921938-51-4
Molekylformel C17H12F5NO3
Molekylvikt (g/mol) 373.28
MDL-nummer MFCD09817462
InChI-nyckel UJYQDNSLPIRXRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, 4-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229462
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 4-morfolin-4-ylbensoat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 373.28
Procent renhet 97%