Läs mer
Pentafluorfenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11366775 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10727865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366775 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52426CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 930110-97-7
Molekylformel C18H13F5O4
Molekylvikt (g/mol) 388.29
MDL-nummer MFCD09702368
InChI-nyckel BDWCEFHYQPZQRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 4-4-oxanyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229528
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 4-(oxan-4-yloxi)bensoat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 388.29
Procent renhet 97%