Läs mer
Pentafluorfenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxi)nikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356815
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11356815 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10738075 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356815 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58326CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 910036-96-3
Molekylformel C17H12F5NO4
Molekylvikt (g/mol) 389.28
MDL-nummer MFCD09702389
InChI-nyckel DOADFHHFWSVLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carboxylate, 6-4-oxanyloxy-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229582
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 6-(oxan-4-yloxi)pyridin-3-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 389.27
Procent renhet 97%