Läs mer
Pentafluorfenyl 6-tien-2-ylnikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10367534
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367534 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10472284 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10367534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54826CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 926921-59-7
Molekylformel C16H6F5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 371.28
MDL-nummer MFCD09702374
InChI-nyckel UYAXHNWJTLZXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylate, pentafluorophenyl 6-thiophen-2-ylnicotinate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylate, 6-thiophen-2-yl-3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229543
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 6-tiofen-2-ylpyridin-3-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(C=C2)C2=CC=CS2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 371.28
Procent renhet 97%