Läs mer
Pentafluorophenyl Chlorothionoformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentafluorophenyl Chlorothionoformate |
| CAS | 135192-53-9 |
| Molekylformel | C7ClF5OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7ClF5OS/c8-7(15)14-6-4(12)2(10)1(9)3(11)5(6)13 |
| LEDER | Fc1c(F)c(F)c(OC(=S)Cl)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | O-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) chloromethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.59 |
| Formel vikt | 261.9279 |