Läs mer
Pentafluorophenyl isothiocyanate, 96%
Produktkod. 11322687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322687 1 g 1g
11332687 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11322687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11874.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 35923-79-6 | C7F5NS | 225.136 g/mol
Pentafluorfenylisotiocyanat används vid framställning av 5-isopropyl-3-pentafluorfenyl-2-tiohydantoin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Pentafluorfenylisotiocyanat används
vid framställning av 5-isopropyl-3-pentafluorfenyl-2-tiohydantoin.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35923-79-6
Molekylformel C7F5NS
Molekylvikt (g/mol) 225.136
MDL-nummer MFCD00041042
InChI-nyckel NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl isothiocyanate, perfluorophenyl isothiocyanate, pentafluorophenylisothiocyanate, benzene, pentafluoroisothiocyanato, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylisothiocyanate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl isothiocyanate, acmc-20ajyt, pubchem5009, pentafluorophenyl isothiocyanate 1g, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenisothiocyanate
PubChem CID 123452
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-isotiocyanatobensen
LEDER C(=NC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.56
Kokpunkt 109°C to 110°C (35 mmHg)
Brytningsindex 1.5378
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2736207
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 225.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.