Läs mer
Pentafluorfenylnikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10396794 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10143214 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04126DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 848347-44-4
Molekylformel C12H4F5NO2
Molekylvikt (g/mol) 289.161
MDL-nummer MFCD09064938
InChI-nyckel AXHLJDBUUFUDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl nicotinate, pentafluorophenyl pyridine-3-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 23237920
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)pyridin-3-karboxylat
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl nicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 289.16
Procent renhet 97%