Läs mer
Pentafluorfenylpyridin-2-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10041714
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10041714 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10777855 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10041714 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04026CB
Kemiska identifierare
CAS 188837-53-8
Molekylformel C12H4F5NO2
Molekylvikt (g/mol) 289.16
MDL-nummer MFCD02916457
InChI-nyckel KFJSLIBBYMXLTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, pentafluorophenyl picolinate, 2-pyridinecarboxylicacid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, picolinic acid pentafluorophenyl ester, 2-pentafluorophenoxy carbonyl pyridine, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-2-carboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 2754830
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)pyridin-2-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=N2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 289.16
Procent renhet 95%