Läs mer
Pentafluorfenylpyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11310567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11310567 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10450734 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310567 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07426CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 921938-48-9
Molekylformel C11H3F5N2O2
Molekylvikt (g/mol) 290.15
MDL-nummer MFCD09702344
InChI-nyckel TZPLYNSLIVPKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, perfluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229455
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)pyrimidin-5-karboxylat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=CN=C2)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 290.15
Procent renhet 97%