Läs mer
Pentafluorfenyltrifluoracetat, 98+%
Produktkod. 15440808
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440808 5 g 5g
15450808 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54529.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14533-84-7 | C8F8O2 | 280,07 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
vatten vid 122,5 Cat°760mmHg.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14533-84-7
Molekylformel C8F8O2
Molekylvikt (g/mol) 280.07
MDL-nummer MFCD00134438
InChI-nyckel VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
PubChem CID 4327891
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl) 2,2,2-trifluoracetat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Densitet 1.63
Kokpunkt 122 °C till 123 °C
Flampunkt 52 °C (126 °F)
Brytningsindex 1.368
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 2003848
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 122,5 °Cat760 mmHg.
Formel vikt 280.07
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.