Läs mer
Pentafluorfenylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440893
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440893 100 g 100g
11420893 5 g 5g
11430893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13302.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 828-73-9 | Molekylformel: C6H3F5N2 | Molekylvikt: 198,096 g/mol
Pentafluorfenylhydrazin används för att bestämma renheten hos N-tert-butyl-N-[1-dietylfosfono-(2,2-dimetylpropyl)]nitroxid (DEPN) med hjälp av 1H NMR-spektroskopi.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Pentafluorfenylhydrazin används för att bestämma renheten hos N-tert-butyl-N-[1-dietylfosfono-(2,2-dimetylpropyl)]nitroxid (DEPN) med hjälp av 1H NMR-spektroskopi.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anteckningar
Förvara i rumstemperatur. Oförenligt med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 828-73-9
Molekylformel C6H3F5N2
Molekylvikt (g/mol) 198.096
MDL-nummer MFCD00007574
InChI-nyckel BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenylhydrazine, pentafluorophenyl hydrazine, perfluorophenyl hydrazine, hydrazine, pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl hydrazine, pubchem3316, pentafluorophenyl-hydrazine
PubChem CID 13236
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)hydrazin
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenylhydrazine
Smältpunkt 73 °C till 78 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 747800
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 198.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.