Läs mer
Pentafluorfenylmagnesiumbromid, 0,5 M lösning i dietyleter, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11945991 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11945991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438741000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 879-05-0 | C6BrF5Mg | 271,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenylmagnesium bromide
CAS 879-05-0, 60-29-7
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Flampunkt −40 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C6BrF5Mg
Linjär formel F5C6MgBr
MDL-nummer MFCD00015720
Kvantitet 100 mL
Synonym pentafluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo pentafluorophenyl, pentafluorophenylmagnesiumbromide, c6f5mgbr, pentafluorophenyl magnesiumbromide, axqvmjidndrsfm-uhfffaoysa-m, pentafluorophenyl magnesium bromide, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, bromo 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl magnesium, pentafluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in diethyl ether, grignard reagent
InChI-nyckel AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=C(F)C(F)=C([Mg]Br)C(F)=C1F
IUPAC-namn magnesium;1,2,3,4,5-pentafluorbensen-6-id;bromid
Molekylvikt (g/mol) 271.27
PubChem CID 3319152
Formel vikt 271.27
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.