Läs mer
Pentafluorpropionsyra, 97 %
Produktkod. 10035870 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10035870 10 g Plastflaska 10g
10239850 50 g Plastflaska 50g
15790869 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10035870 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416920100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.34 SEK
    596.65 SEK / 10g
    Save 67.69 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422-64-0
Molekylformel C3AgF5O2
Molekylvikt (g/mol) 270.89
MDL-nummer MFCD00004170
InChI-nyckel XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
LEDER [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Pentafluoropropionic acid
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.5760g/mL, 1.576
Kokpunkt 96 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CF3CF2CO2H
Brytningsindex 1,2830 till 1,286
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropansyra
Formel vikt 164.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropropionic acid
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.