Läs mer
Pentafluorpropionsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4229321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10035870
Brand: Thermo Scientific Acros 416920100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 422-64-0
Molekylformel C3AgF5O2
Molekylvikt (g/mol) 270.89
MDL-nummer MFCD00004170
InChI-nyckel XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
LEDER [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Pentafluoropropionic acid
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.5760g/mL, 1.576
Kokpunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CF3CF2CO2H
Brytningsindex 1.2830 to 1.286
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropansyra
Formel vikt 164.03
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pentafluoropropionic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.