Läs mer
Pentafluorpropionanhydrid, 98 %
Produktkod. 11451798
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451798 25 g 25g
11441798 5 g 5g
11461798 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14472.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310,047 g/mol
Pentafluorpropionsyraanhydrid fungerar som ett derivatiseringsmedel av aminer och alkoholer. Det används vid framställning av halogenerade derivat av fenolsyror, som krävs för bestämning av vissa biologiskt viktiga syror i cerebrospinalvätskan, som derivatiseringsreagens för att detektera 1,2,3,4-tetrahydroisokinolin och 1-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin från brain-mul-tre-C, som icke-inogent G-C. jondetektering och vid samtidig bestämning av huvudmetaboliterna av dopamin i råttstriatum genom gas-vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Pentafluorpropionsyraanhydrid fungerar som ett derivatiseringsmedel av aminer och alkoholer. Det används vid framställning av halogenerade derivat av fenolsyror, som krävs för bestämning av vissa biologiskt viktiga syror i cerebrospinalvätskan, som derivatiseringsreagens för att detektera 1,2,3,4-tetrahydroisokinolin och 1-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin från brain-mul-tre-C, som icke-inogent G-C. jondetektering och vid samtidig bestämning av huvudmetaboliterna av dopamin i råttstriatum genom gas-vätskekromatografi.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 356-42-3
Molekylformel C6F10O3
Molekylvikt (g/mol) 310.047
MDL-nummer MFCD00000429
InChI-nyckel XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoyl 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
LEDER C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluoropropionic anhydride
Densitet 1.589
Kokpunkt 73°C to 74°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1806446
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 310.04
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluoropropionic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropropionicanhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.