Läs mer
Pentafluorpropionanhydrid, 98 %
Description
Pentafluorpropionsyraanhydrid fungerar som ett derivatiseringsmedel av aminer och alkoholer. Det används vid framställning av halogenerade derivat av fenolsyror, som krävs för bestämning av vissa biologiskt viktiga syror i cerebrospinalvätskan, som derivatiseringsreagens för att detektera 1,2,3,4-tetrahydroisokinolin och 1-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin från brain-mul-tre-C, som icke-inogent G-C. jondetektering och vid samtidig bestämning av huvudmetaboliterna av dopamin i råttstriatum genom gas-vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pentafluorpropionsyraanhydrid fungerar som ett derivatiseringsmedel av aminer och alkoholer. Det används vid framställning av halogenerade derivat av fenolsyror, som krävs för bestämning av vissa biologiskt viktiga syror i cerebrospinalvätskan, som derivatiseringsreagens för att detektera 1,2,3,4-tetrahydroisokinolin och 1-metyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin från brain-mul-tre-C, som icke-inogent G-C. jondetektering och vid samtidig bestämning av huvudmetaboliterna av dopamin i råttstriatum genom gas-vätskekromatografi.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pentafluoropropionic anhydride |
| Densitet | 1.589 |
| Kokpunkt | 73 °C till 74 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1806446 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Formel vikt | 310.04 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.