Läs mer
Pentafluorpropionsyraanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10529292 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10529292 25 g Glasflaska 25g
10521892 5 g Glasflaska 5g
11964941 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10529292 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416930250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 356-42-3
Molekylformel C6F10O3
Molekylvikt (g/mol) 310.04
InChI-nyckel XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoyl 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
LEDER C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluoropropionic anhydride
Färg Färglös
Densitet 1.5700g/mL, 1.57
Kokpunkt 69.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3CF2CO)2O
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 310.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluoropropionic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.