Läs mer
Pentafluorpropionisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30409383
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30409383 1 g
1 options
Produktkod. 30409383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2735701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoropropionic Anhydride
CAS 356-42-3
Molekylformel C6 F10 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan
InChI formel InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoyl 2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 310.046
Formel vikt 309.969