Läs mer
Pentafluorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484197
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484197 5 g 5g
11494197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19656.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 700-16-3 | C5F5N | 169.054 g/mol
Pentafluorpyridin användes vid framställningen avη 2-C,C-koordinerat pentafluorpyridinkomplex. Det användes också vid framställning av polyfluorerade kopplingsprodukter via Pd(0)-katalyserad korskopplingsreaktion med diarylzinkföreningar. Det användes också som derivatiseringsreagens i den känsliga GC-MS-metoden för bestämning av de fyra hormonstörande kemikalierna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pentafluorpyridin användes vid framställningen av η2-C,C-koordinerat pentafluorpyridinkomplex. Det användes också vid framställning av polyfluorerade kopplingsprodukter via Pd(0)-katalyserad korskopplingsreaktion med diarylzinkföreningar. Det användes också som derivatiseringsreagens i den känsliga GC-MS-metoden för bestämning av de fyra hormonstörande kemikalierna.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, alkalimetaller och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-16-3
Molekylformel C5F5N
Molekylvikt (g/mol) 169.054
MDL-nummer MFCD00006225
InChI-nyckel XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropyridine, perfluoropyridine, pyridine, pentafluoro, pentafluorpyridin, pubchem9299, acmc-1bl6p, 2,3,4,5,6-pentafluoro-pyridine
PubChem CID 69690
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorpyridin
LEDER C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluoropyridine
Densitet 1.618
Kokpunkt 83°C to 85°C
Flampunkt 23°C (73°F)
Brytningsindex 1.3865
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1427064
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 169.05
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluoropyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.