Läs mer
Pentafluoropyridin, 99 %
Description
Pentafluorpyridin användes vid framställningen avη 2-C,C-koordinerat pentafluorpyridinkomplex. Det användes också vid framställning av polyfluorerade kopplingsprodukter via Pd(0)-katalyserad korskopplingsreaktion med diarylzinkföreningar. Det användes också som derivatiseringsreagens i den känsliga GC-MS-metoden för bestämning av de fyra hormonstörande kemikalierna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pentafluorpyridin användes vid framställningen av η2-C,C-koordinerat pentafluorpyridinkomplex. Det användes också vid framställning av polyfluorerade kopplingsprodukter via Pd(0)-katalyserad korskopplingsreaktion med diarylzinkföreningar. Det användes också som derivatiseringsreagens i den känsliga GC-MS-metoden för bestämning av de fyra hormonstörande kemikalierna.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, alkalimetaller och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pentafluoropyridine |
| Densitet | 1.618 |
| Kokpunkt | 83 °C till 85 °C |
| Flampunkt | 23 °C (73 °F) |
| Brytningsindex | 1.3865 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1427064 |
| Löslighetsinformation | Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. |
| Formel vikt | 169.05 |
| Show More |
Safety and Handling
- Pentafluoropyridine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.