Läs mer
Pentafluoropyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentafluoropyridine |
| CAS | 700-16-3 |
| Molekylformel | C5F5N |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8 |
| LEDER | Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentafluoropyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.05 |
| Formel vikt | 168.9951 |