Läs mer
Pentafluoropyridin, TRC
Produktkod. 30423688
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30423688 10 g
1 options
Produktkod. 30423688 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27355810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluoropyridine
CAS 700-16-3
Molekylformel C5F5N
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
LEDER Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluoropyridin
Molekylvikt (g/mol) 169.05
Formel vikt 168.9951