Läs mer
Pentafluorotiofol, 97 %
Produktkod. 10636332 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10636332 5 mL Glasflaska 5ml
10254940 1 mL Glasflaska 1ml
10299393 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10636332 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129920050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
CAS: 771-62-0 | C6HF5S | 200,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-62-0
Molekylformel C6HF5S
Molekylvikt (g/mol) 200.13
MDL-nummer MFCD00004828
InChI-nyckel UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
PubChem CID 13042
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorobensentiol
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorothiophenol
Smältpunkt -24 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.5000g/mL, 1.5
Kokpunkt 143 °C
Flampunkt 51 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6F5SH
Brytningsindex 1,4630 till 1,465
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 200.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentafluorothiophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.