Läs mer
Pentafluorotiofenol, TRC
Produktkod. 30136098
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136098 50 mg
30132553 100 mg
30007694 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27356550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-62-0
Molekylformel C6HF5S
Molekylvikt (g/mol) 200.12
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenetiol
LEDER Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorothiophenol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Formel vikt 199.9719