Läs mer
Pentamethylbenzene, 99%
Produktkod. 11396816
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396816 5 g 5g
15408829 25 g 25g
11306826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04163.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 700-12-9 | C11H16 | 148.249 g/mol
Pentametylbensen används för att framställa en blandning av nitropentametylbensen och 2,3,4,5-tetrametylbensylnitrat1. Det användes också för att framställa propen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Pentametylbensen används för att framställa en blandning av nitropentametylbensen och 2,3,4,5-tetrametylbensylnitrat1. Det användes också för att framställa propen.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-12-9
Molekylformel C11H16
Molekylvikt (g/mol) 148.249
MDL-nummer MFCD00008522
InChI-nyckel BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylbenzene, benzene, pentamethyl, pentamethylbenzol, benzene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, pentamethyl phenyl, acmc-1bkt8, ksc492e3d, 1,3,4,5-pentamethylbenzene, pentamethylbenzene 5g
PubChem CID 12784
ChEBI CHEBI:38998
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentametylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1C)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamethylbenzene
Smältpunkt 50°C to 51°C
Densitet 0.917
Kokpunkt 231°C to 232°C
Flampunkt 91°C (195°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1905349
Formel vikt 148.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.