Läs mer
Pentametylcyklopentadienylhafnium(IV)triklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491660
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491660 1 g 1g
11401670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11491660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27010.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 75181-08-7 | C10H20Cl3Hf-9 | 425.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75181-08-7
Molekylformel C10H20Cl3Hf-9
Molekylvikt (g/mol) 425.11
MDL-nummer MFCD00070461
InChI-nyckel DROXWYIBBCYOSR-UHFFFAOYSA-K
Synonym pentamethylcyclopentadienylhafnium trichloride, acmc-20ajym, hafnium,trichloro 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 53471594
IUPAC-namn karbanid;cyklopenta-1,3-dien;hafnium;triklorid
LEDER [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamethylcyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
Smältpunkt 170°C to 172°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 420.08
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.