Läs mer
Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Produktkod. 11343668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343668 1 g 1g
11333668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039266.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 35344-11-7 | C24H30Fe2O4 | 494.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35344-11-7
Molekylformel C24H30Fe2O4
Molekylvikt (g/mol) 494.19
MDL-nummer MFCD00058862
InChI-nyckel UXGBSDPRTITVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer, carbon monoxide; iron; 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentane
PubChem CID 498645
IUPAC-namn carbon monoxide;iron;1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentane
LEDER [Fe].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Färg Purple-Red
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3466
Formel vikt 493.96
Fysisk form Crystalline
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentamethylcyclopentadienyliron dicarbonyl dimer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .