Läs mer
Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer, 99%
Produktkod. 11383708
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383708 250 mg 250mg
11373708 1 g 1g
11363708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039303.MD
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 12132-04-6 | C12H16MoO2 | 288.208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12132-04-6
Molekylformel C12H16MoO2
Molekylvikt (g/mol) 288.208
MDL-nummer MFCD00058846
InChI-nyckel CIKWUWWMMYQFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum dimer
PubChem CID 131675733
IUPAC-namn kolmonoxid; molybden; 1,2,3,4,5-pentametylcyklopenta-1,3-dien
LEDER CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamethylcyclopentadienylmolybdenum dicarbonyl dimer
Smältpunkt 219°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3466
Formel vikt 574.38
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.