Läs mer
Pentamethyldisiloxane, 95%
Produktkod. 11399235
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399235 5 g 5g
11309245 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399235 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16577.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1438-82-0 | C5H15OSi2 | 147.344 g/mol
Pentametyldisiloxan används vid syntes av ytaktiva siloxan-polyetersampolymerer. Det används också som källa för trimetylsilylfunktionella grupper i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Pentametyldisiloxan används vid syntes av ytaktiva ämnen av siloxan-polyetersampolymer. Det används också som källa för trimetylsilylfunktionella grupper i organisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda
i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1438-82-0
Molekylformel C5H15OSi2
Molekylvikt (g/mol) 147.344
MDL-nummer MFCD00053658
InChI-nyckel XUKFPAQLGOOCNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethyldisiloxane, disiloxane, pentamethyl, 1,1,1,3,3-pentamethyldisiloxane, dimethyl trimethylsilyloxy silicon, disiloxane, 1,1,1,3,3-pentamethyl, dimethyl trimethylsilyl oxy silyl, dimethylsilyl oxy trimethylsilane
PubChem CID 6327260
IUPAC-namn dimetyl(trimetylsilyloxi)kisel
LEDER C[Si](C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 86°C to 87°C
Kemiskt namn eller material Pentamethyldisiloxane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1734568
Flampunkt −19°C (−2°F)
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 148.35
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.374
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.758
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.