missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentamethylene Diisocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentamethylene Diisocyanate |
| CAS | 4538-42-5 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,5-Diisocyanatopentane, 1,5-Pentamethylene Diisocyanate, 1,5-Pentane Diisocyanate, 1,5-Pentanediol Diisocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c10-6-8-4-2-1-3-5-9-7-11/h1-5H2 |
| LEDER | O=C=NCCCCCN=C=O |
| IUPAC-namn | 1,5-diisocyanatopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.167 |
| Formel vikt | 154.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?