Läs mer
Pentamethylenebis(magnesium bromide), 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. 11965971 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11965971 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 11965971 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436001000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23708-48-7 | C5H10Br2Mg2 | 278.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamethylenebis(magnesium bromide)
CAS 23708-48-7, 109-99-9
Färg Brown to Yellow or Gray
Densitet 0.9990g/mL, 0.999
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C5H10Br2Mg2
MDL-nummer MFCD00012384
Kvantitet 100 mL
Synonym pentamethylenebis magnesium bromide, bromo 5-bromomagnesio pentyl magnesium, pentane-1,5-di magnesium bromide, pentamethylenebis magnesium bromide solution, pentamethylenebis magnesium bromide 0,5m w/w in thf, pentamethylenebis magnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
LEDER Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
IUPAC-namn dimagnesium;pentane;dibromide
Molekylvikt (g/mol) 278.55
PubChem CID 3637391
Formel vikt 278.55
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentamethylenebis(magnesium bromide), 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.