missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentamidine isethionate, MedChemExpress

Produktkod. 16478356
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478356 100 mg
16484387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0537B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pentamidine isethionate (MP-601205 isethionate) is an antimicrobial agent and interferes with DNA biosynthetics.

Pentamidine isethionate inhibits parasite Leishmania infantum with an IC50 of 2.5 μM. Pentamidine isethionate is a potent and selective protein tyrosine phosphatases (PTPases) and phosphatase of regenerating liver (PRL) inhibitor. Pentamidine isethionate has the potential for Gambian trypanosomiasis, antimony-resistant leishmaniasis, and Pneumocystis carinii pneumonia treatment. Antitumor and antibacterial activities.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentamidine isethionate
Fysisk form Solid
CAS 140-64-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H36N4O10S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MP-601205 isethionate
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (168.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (168.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER N=C(C1=CC=C(OCCCCCOC2=CC=C(C(N)=N)C=C2)C=C1)N.OCCS(=O)(O)=O.OCCS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 592.68
Formel vikt 592.68
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.