Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pentamidin isetionatsalt, 97 %
Produktkod. 15891022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891022 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15891022 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.28 SEK
    1818.65 SEK / 1g
    Save 206.63 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 140-64-7 | C19H24N4O2·2C2H6O4S | 592.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentamidine isethionate salt
CAS 140-64-7
Smältpunkt 188 °C till 194 °C
Kokpunkt 539,4 °C
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C19H24N4O2·2C2H6O4S
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i glycerol, svagt löslig i alkohol, olöslig i eter, aceton, kloroform
InChI-nyckel YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 592.68
PubChem CID 8813
ChEBI CHEBI:7977
Formel vikt 592.68
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentamidine isethionate salt, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamidine isethionate salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.