Läs mer
Pentan-1-ol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10568440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10568440 2.5 L 2.5 L
11408453 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1041/PB17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 71-41-0
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-nyckel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-namn pentan-1-ol
LEDER CCCCCO
Specifikationer
Smältpunkt -78°C
Färg Färglös
pH 7
Kokpunkt 137°C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 3
Formel vikt 88.15g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.