Läs mer
Pentan-3-One, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 11463673 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11463673 250 mL Amber glass bottle 250ml
1 options
Produktkod. 11463673 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1100/07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 96-22-0
Smältpunkt -40°C
Färg Colorless
pH 6.2
Kokpunkt 100°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C5H10O
MDL-nummer MFCD00009320
Kvantitet 250 mL
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
InChI-nyckel FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(=O)CC
IUPAC-namn pentan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 86.13
PubChem CID 7288
Ångdensitet 3
ChEBI CHEBI:67886
Formel vikt 86.13g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentan-3-one
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.