Läs mer
Pentanal, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899630
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899630 100 mL 100ml
15809640 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15899630 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8085040100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-62-3
Specifikationer
Smältpunkt -91°C
Densitet 0.81 g/cm3 at 20°C
Molekylformel CH3(CH2)3CHO
MDL-nummer MFCD00007026
Kvantitet 100 mL
Synonym Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde, Pentanal
Molekylvikt (g/mol) 86.13