missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore

Produktkod. 15825890
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15825890 25 g Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15825890 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1183040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ion pair reagents for analytical HPLC LiChropur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentane-1-sulfonic acid sodium salt
CAS 22767-49-3
Densitet 390kg/m3
Förpackning Glass
Molekylformel C5H11NaO3S
MDL-nummer MFCD00007541,MFCD00149548
Kvantitet 25 g
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
InChI-nyckel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn sodium pentane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 174.19
PubChem CID 23664617
Formel vikt 174.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.