missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
pentane-2,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pentane-2,3-diol |
| CAS | 42027-23-6 |
| Molekylformel | C5 H12 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-3-5(7)4(2)6/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(O)C(C)O |
| IUPAC-namn | pentane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.148 |
| Formel vikt | 104.084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?