Läs mer
Pentan, laboratoriereagens, ≥95,0 % (GC), Solstice
Produktkod. 15651490
Change view
Kvantitet:
4 x 5 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15651490 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15651490 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 156074X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7140.00 SEK
    5947.12 SEK / Paket med 4
    Save 1192.88 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens,≥ 95,0 % (GC)
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
CAS 109-66-0
Densitet 0,626 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 4 x 5 L
Explosionsgräns 0.083
Flampunkt −49 °C (−56,2 °F)
Tändpunkt 500 °F
Förpackning Aluminiumflaska
Molekylformel C5H12
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
MDL-nummer MFCD00009498
UN-nummer UN1265
Beilstein 969132
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC
IUPAC-namn pentan
Molekylvikt (g/mol) 72.15
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
Formel vikt 72,15 g/mol
Procent renhet ≥95,0 % (GC)
Kvalitet Lab
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentane