Läs mer
Pentan,≥ 99%,spektrofotometrisk grad, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15611470
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15611470 2 L Glasflaska 2 L
15601470 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15611470 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 1549542L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
Smältpunkt -131°C
Densitet 0.626g/mL at 25°C
Kvantitet 2 L
Explosionsgräns 0.083
Flampunkt −49°C (−56.2°F)
Tändpunkt 500°F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.356
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
Ångtryck 26.98psi (55°C), 8.4psi (20°C)
UN-nummer UN1265
Beilstein 969132
Kokpunkt 36°C to 37°C
Formel vikt 72.15g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektrofotometrisk