Produktkod. 15634690
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15634690
2.5 L
Glasflaska
2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15634690
Leverantör
Honeywell-Chromasolv
Leverantörsnummer
348942.5L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99 %
Lösningsmedel designade för högpresterande tunnskiktskromatografi
Kemiska identifierare
CAS
109-66-0
Molekylformel
C5H12
Molekylvikt (g/mol)
72.15
MDL-nummer
MFCD00009498
InChI-nyckel
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID
8003
ChEBI
CHEBI:37830
IUPAC-namn
pentan
LEDER
CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Pentane
Smältpunkt
-130°C (literature)
Namnnotering
AMD CHROMASOLV™, ≥99%
CAS Max %
≤100.0000%
Densitet
0.626 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet
2.5 L
Flampunkt
<−35°C
Förpackning
Glasflaska
Linjär formel
CH3(CH2)3CH3
UN-nummer
UN1265
Beilstein
969132
Kokpunkt
36°C to 37°C
Formel vikt
72.15
Procent renhet
>99%
Kvalitet
Hög renhet
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .