Läs mer
Pentan CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15654720
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15654720
Brand: Honeywell-Chromasolv 349561L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,0 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
Smältpunkt -130°C
Namnnotering for HPLC
Densitet 0.626g/mL at 25°C
Kokpunkt 35°C to 36°C
Kvantitet 1 L
Brytningsindex n20/D 1.358
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
Beilstein 969132
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
Formel vikt 72.15g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.