Läs mer
Pentan, CHROMASOLV™ , för analys av bekämpningsmedelsrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15624230
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15624230 2.5 L 2.5 L
15614230 1 L 1 L
15634230 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15624230 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 344972.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™ , för analys av bekämpningsmedelsrester
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
Densitet 0.626g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.083
Flampunkt −49°C (−56.2°F)
Tändpunkt 500°F
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
UN-nummer UN1265
Beilstein 969132
Formel vikt 72.15g/mol
Procent renhet ≥99% (GC)
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pentane