Läs mer
Pentan, CHROMASOLV™, för restanalys (av högflyktiga halogenerade kolväten), Solstice
Produktkod. 15677040
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15677040 1 L 1 L
15687040 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15677040 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 768661L
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™ , för analys av rester (av högflyktiga halogenerade kolväten),≥ 99,0 %
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
Densitet 0,626 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.083
Flampunkt −49 °C (−56,2 °F)
Tändpunkt 500 °F
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
UN-nummer UN1265
Beilstein 969132
Formel vikt 72,15 g/mol
Procent renhet ≥99 %, ≥99 % (GC)
Kvalitet CHROMASOLV