Läs mer
Pentan,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentane |
| Densitet | 0.626g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Explosionsgräns | 0.083 |
| Flampunkt | −49°C (−56.2°F) |
| Tändpunkt | 500°F |
| Linjär formel | CH3(CH2)3CH3 |
| UN-nummer | UN1265 |
| Beilstein | 969132 |
| Formel vikt | 72.15g/mol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Pentane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.