Läs mer
Pentan, ≥99 % (GC), Solstice
Produktkod. 15695980
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
5 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15695980 6 x 1 L Paket med 6
15655980 1 L 1 L
15685980 5 L 5 L
15665980 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15695980 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 604896X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2900.00 SEK
    1875.97 SEK / Paket med 6
    Save 1024.03 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
Smältpunkt -130 °C (litteratur)
Namnnotering ≥99% (GC)
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0,626 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt < −35 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3CH3
UN-nummer UN1265
Beilstein 969132
Kokpunkt 36 °C till 37 °C
Formel vikt 72.15
Procent renhet >99%
Kvalitet Prestanda
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.