Läs mer
Pentan, HPLC-grad, 99+% (n-Pentan, 95% min)
Produktkod. 11357259
Change view
Kvantitet:
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357259 2500 mL 2500ml
11347259 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11357259 Leverantör GC Internal (Alfa Aesar) Leverantörsnummer H27427.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 SEK
    1628.65 SEK / 2500ml
    Save 316.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
n-Pentane används i konsumentvaror som fläcklyftare/rengörare och skummande rakgeler och i kommersiella produkter som jäsmedel för expanderad polystyren (skum) isolering. Det kan också användas som lösningsmedel (i ren form) i laboratorie-, kemisk analys och andra miljöer där ett mycket flyktigt icke-polärt lösningsmedel behövs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Pentane används i konsumentvaror som fläcklyftare/rengörare och skummande rakgeler och i kommersiella produkter som jäsmedel för expanderad polystyren (skum) isolering. Det kan också användas som lösningsmedel (i ren form) i laboratorie-, kemisk analys och andra miljöer där ett mycket flyktigt icke-polärt lösningsmedel behövs.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Stabil under normala omgivningstemperaturer och förväntade lagrings- och hanteringsförhållanden. Undvikbara förhållanden är värme, gnistor, eld och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentan
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
Smältpunkt -130 °C
Densitet 0.626
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt −49 °C (−57 °F)
Odör Nästan luktfritt
Brytningsindex 1.358
UN-nummer UN1265
Kokpunkt 36 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 72.15
Procent renhet ≥99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Pentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.