Läs mer
Pentan, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15588574 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15588574 1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle 1 L
15574055 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15588574 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 933302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Lösningsmedel och salter med hög renhet utvecklade för extraktion/koncentrering av organiska rester
    For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Kemiska identifierare
CAS 109-66-0
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009498
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-namn pentane
LEDER CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentane
Flampunkt −40.00°C(-40°F)
Förpackning Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 L
Densitet 1L = 0.63kg
Formel vikt 72.15
Kvalitet ULTRA RESI-ANALYZED