Läs mer
Pentanedioic-2,2,4,4-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glutaric-d4 Acid |
| CAS | 19136-99-3 |
| Molekylformel | C5 D4 H4 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Pentanedioic-2,2,4,4-d4 Acid, Pentanedioic-2,2,4,4-d4 acid (9 CI), Glutaric-2,2,4,4-d4 acid (8 CI), Pentanedioic acid-2,2,4,4-d4, Glutaric acid-2,2,4,4-d4, Glutaric acid-d4, Pentanedioic-d4 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4-tetradeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.14 |
| Formel vikt | 136.0674 g/mol |
| Visa mer |